Learn More
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406903 500 mg -
30406461 1 g 1g
30400943 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH943678500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-91-1
Formula molecolare C9H6NO4SI
Molecular Weight (g/mol) 351.11
Sinonimo 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
IUPAC Name 8-hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic acid
SMILES Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Peso formulazione 350.9062