Learn More
8-Hydroxy Amoxapine, TRC
Codice prodotto. 30012211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012211 10 mg 10mg
30007944 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012211 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH79780510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61443-78-5
Formula molecolare C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 366.24
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin-3-ol;hydrochloride
SMILES Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy Amoxapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Peso formulazione 365.0698
Percent Purity >95%