Learn More
8-Hydroxy Loxapine, TRC
Codice prodotto. 30004352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004352 5 mg 5mg
30012047 1 mg 1mg
30004850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004352 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9437305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61443-77-4
Formula molecolare C18 H18 Cl N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 343.81
IUPAC Name 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin-3-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy Loxapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Peso formulazione 343.1088
Percent Purity >95%