Learn More
8-Hydroxy Mirtazapine, TRC
Codice prodotto. 30132549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132549 25 mg 25mg
30135097 50 mg 50mg
30007161 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132549 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94845025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102335-57-9
Formula molecolare C17H19N3O
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Sinonimo Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxy Mirtazapine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Peso formulazione 281.1528