Learn More
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477497 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16477497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY1132625mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13N5O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 299.24
Peso formulazione 299.24
Percent Purity 99.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only