Learn More
8-Hydroxymethyl Riboflavin, TRC
Codice prodotto. 30395362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395362 25 mg 25mg
30392292 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30395362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94590525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Nomi componenti o analita 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17H20N4O7
Sinonimo 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 392.36
Quantità 25 mg