Learn More
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol™
Descrizione
8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| CAS | 826-81-3 |
| Nomi componenti o analita | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H9 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cc1ccc2cccc(O)c2n1 |
| Vedi altri risultati |