Learn More
8-Hydroxyquinaldine, 98%
Codice prodotto. 10657272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
500g
Codice prodotto. 10657272
Marca: Thermo Scientific Acros 121870250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 826-81-3
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00006765
InChI Key NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC Name 2-methylquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinaldine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 267°C
Punto d'infiammabilità 139°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 106
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder