Learn More
Alfa Aesar™ 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H50433.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6759-78-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 11395459
  • 60.78€ / 1g
Spedizione stimata
15-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile is a building block for preparing chelating agents.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances such as oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
6759-78-0
170.171
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
2734032
C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
C10H6N2O
MFCD00216717
8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Specifica
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
1g
C10H6N2O
UN3439
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
2734032
98%
133°C to 136°C
6759-78-0
MFCD00216717
8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
170.171
170.17
Videos
SDS Documenti