Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 347620050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1571-30-8 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10011721
  • 230.00€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
1571-30-8
188.16
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
74079
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
C10H6NO3
MFCD00168972
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Specifica
8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Glass bottle
213.0°C to 214.0°C
1571-30-8
100.0
C10H6NO3
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
188.16
189.17
98%
Authentic
Yellow
5g
97.5
98%
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
74079
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati