Learn More
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30403742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30403742 500 mg
30389088 100 mg
30399501 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30403742 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH954210500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19829-79-9
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.16
Sinonimo 7-Carboxy-8-hydroxyquinoline, NSC 27445, NSC 35082
IUPAC Name 8-hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2cccnc2c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-7(10(13)14)4-3-6-2-1-5-11-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
Peso formulazione 189.0426