Learn More
8-Hydroxyquinoline, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10570531 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10570531
Marca: Fisher Chemical H/2500/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 148-24-3
Punto di fusione 72°C
Punti di ebollizione 267°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C9H7NO
Numero MDL MFCD00006807
Quantità 100 g
Sinonimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
InChI Key MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name quinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Peso formulazione 145.16g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.