Learn More
8-Hydroxyquinoline, 99%
Codice prodotto. 11447746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447746 100 g 100g
11457746 500 g 500g
11467746 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14720.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
8-Hydroxyquinoline is used as an antiseptic and disinfectant. Its alcoholic solution is used in liquid bandages. It is used to prepare tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, which finds application as a component of organic light-emitting diodes (OLED′s). It is also used as a reagent and as a stabilizer of hydrogen peroxide in a rocket fuel oxidizer. It is used as a chelating agent and used as a carrier for radio-indium for diagnostic purposes. Its halogenated derivatives are used as anti-infective agents and oral antiamebics.
Solubility
Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.Soluble in acetic acid, ethanol, acetone, chloroform, benzene and aqueous mineral acids. Insoluble in water and diethylether.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148-24-3
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00006807
InChI Key MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC Name quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
Punto di fusione 72°C to 76°C
Punti di ebollizione 267°C
Quantità 100 g
Beilstein 114512
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,4843
Informazioni di solubilità Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline