Learn More
8-Hydroxyquinoline, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147476
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
148-24-3
C9H7NO
145.16
MFCD00006807
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
1923
CHEBI:48981
quinolin-8-ol
OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
148-24-3
C9H7NO
145.16
MFCD00006807
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
1923
CHEBI:48981
quinolin-8-ol
OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
Nota nome 99%
Punto di fusione 72.0°C to 74.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Punti di ebollizione 267.0°C (752.0 mmHg)
Residuo della combustione 0.05% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 21, IV, 1135
Indice di Merck 15, 4881
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Peso formulazione 145.16
Grado ACS Reagent
Materia insolubile 0.05% max. (in alcohol)
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.