Learn More
8-Hydroxyquinoline, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10639653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639653 25 g Bottiglia in vetro 25g
10274730 100 g Bottiglia in vetro 100g
10132780 500 g Bottiglia in vetro 500g
10297933 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10669833 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10639653 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 121900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 148-24-3 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 148-24-3
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00006807
InChI Key MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC Name quinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
Nota nome 99%
Punto di fusione 72.0°C to 74.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Punti di ebollizione 267.0°C (752.0 mmHg)
Residuo della combustione 0.05% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, IV, 1135
Indice di Merck 15, 4881
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Peso formulazione 145.16
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.05% max. (in alcohol)
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Hydroxyquinoline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.