Learn More
8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate, TRC
Codice prodotto. 30402278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402278 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH953488100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate
CAS 207386-91-2
Formula molecolare 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O
IUPAC Name Quinolin-8-ol sulfate hydrate
Molecular Weight (g/mol) 261.26
Peso formulazione 261.03