Learn More
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458556
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458556 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Colore Tan
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H7NO
Quantità 100 mg
Sinonimo 8-Quinolinol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 99.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only