Learn More
8-Hydroxyquinoline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30399654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399654 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9532701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Formula molecolare C9 H7 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
IUPAC Name 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Peso formulazione 161.0477