Learn More
8-Hydroxyquinoline (White to Light-Buff Needles or Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10113243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113243 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10113243 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP436100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
8-Hydroxyquinoline is used to stabilize phenol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Hydroxyquinoline
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Punto di fusione 72°C
Colore White Beige Yellow
Punti di ebollizione 267°C
Residuo della combustione 0.05% max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H7NO
Numero MDL MFCD00006807
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 4881
Sinonimo 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Informazioni di solubilità 0.05% max. Insoluble in Alcohol
InChI Key MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name quinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Peso formulazione 145.16
Pressione del vapore 4.7hPa at 100°C
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.