Learn More
8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30403140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI905600250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
CAS 1034442-47-1
Formula molecolare C17H6NNa3O9S4
Quantità 250 mg
Sinonimo 7-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Sodium Salt, Trisodium 8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
InChI Formula InChI=1S/C17H9NO9S4.3Na/c19-29(20,21)13-5-12(18-7-28)8-1-2-10-14(30(22,23)24)6-15(31(25,26)27)11-4-3-9(13)16(8)17(10)11;;;/h1-6H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(c(cc4ccc1c2c34)N=C=S)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 565.46