Learn More
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11373217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11373217 250 mg 250mg
11363217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13751.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32178-63-5 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32178-63-5
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.241
Numero MDL MFCD01075657
InChI Key VOAFGTBETRJDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrophtalene-2-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxy
PubChem CID 3624709
IUPAC Name 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=CC2=C1CC(CC2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 250 mg
Beilstein 2269890
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 98%