Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Methoxypsoralen |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 143.0°C to 148.0°C |
| Colore | White to Cream |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 8-Methoxypsoralen
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.