Learn More
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10314272 1 g Amber Glass Bottle 1g
10374362 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10314272 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB14320DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 646477-45-4
Formula molecolare C8H18Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 213.146
Numero MDL MFCD07366481
InChI Key KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
PubChem CID 2775928
IUPAC Name 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine;dihydrochloride
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.15
Percent Purity 90%