Learn More
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 213.15 |
| Percent Purity | 90% |