Learn More
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10425302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10425302 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10425302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10716DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride
CAS 212079-30-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H15ClN2O
Numero MDL MFCD01073570
Quantità 1 g
Sinonimo 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride
InChI Key XEGNNKBCZMXBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CN1C2CCC1CC(C2)=NO
IUPAC Name N-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)hydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 190.67
PubChem CID 2737441
Peso formulazione 190.67
Percent Purity 97%