Learn More
8-Methyl Varenicline Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride |
| Formula molecolare | C14H15N3 • 2HCl |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H |
| SMILES | CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl |
| IUPAC Name | 8-methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 298.21 |
| Peso formulazione | 297.08 |