Learn More
8-Methylnonanoic acid, 97%
Codice prodotto. 10687554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687554 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10557011 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342342500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5963-14-4 | C10H19O2 | 171.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5963-14-4
Formula molecolare C10H19O2
Molecular Weight (g/mol) 171.26
Numero MDL MFCD00044086
InChI Key OAOABCKPVCUNKO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo isodecanoic acid, isocapric acid, unii-lw5786qckt, 8-methyl-nonanoic acid, lw5786qckt, nonanoic acid, 8-methyl, versatic acid
PubChem CID 111470
IUPAC Name 8-methylnonanoic acid
SMILES CC(C)CCCCCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methylnonanoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)6COOH
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Methylnonanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.