Learn More
8-Methylquinoline, 97+%
Codice prodotto. 11372086
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11372086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03288.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
8-Methylquinoline has been used in preparation of osmium chloridophosphine complexes, as quinoline carbene tautomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Methylquinoline has been used in preparation of osmium chloridophosphine complexes, as quinoline carbene tautomers.
Solubility
Soluble in water 0.1-0.5 g/100 mL at 17°C.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-32-5
Formula molecolare C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00006810
InChI Key JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC Name 8-methylquinoline
SMILES CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methylquinoline
Punto di fusione -80°C
Densità 1.074
Punti di ebollizione 134°C to 136°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.615
Quantità 25 g
Beilstein 111340
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1-0.5g/100 mL at 17°C.
Peso formulazione 143.19
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.