Learn More
8-Nitro-1-pyrenol-d8 (~85%), TRC
Codice prodotto. 30481880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30481880 10 mg
30473776 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30481880 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN51999210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formula molecolare C16HD8NO3
Molecular Weight (g/mol) 271.39
Sinonimo 1-Nitro-8-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-8-ol, 8-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C3C(C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C4[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 8-Nitro-1-pyrenol-d8
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-2-1-9-3-7-13(17(19)20)11-5-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D