Learn More
Labconco™ 8-Port Manifold for FreeZone™ Freeze Dryers
Codice prodotto. 15537559 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L, 2.5 L, 4.5 L, 6 L, 8 L, 12 L, or 18 L FreeZone™ Freeze Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15537559 1 L, 2.5 L, 4.5 L, 6 L, 8 L, 12 L, or 18 L FreeZone™ Freeze Dryers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537559 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7201800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00€
    2071.41€ / pezzi 1
    Risparmia 473.59€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Stainless steel manifold for use with FreeZone™ Freeze Dryers includes neoprene valves with plastic knobs.
8-Port Manifold
  • Type 304 stainless steel
  • 8 neoprene valves with plastic knobs accommodate both 1/2 in. and 3/4 in. adapters
  • For use with 1 L, 2.5L, 4.5 L, 6L, 8L, 12 L, or 18 L FreeZone Freeze Dryers
  • Freeze Dryer, glassware, and adapters are required (not included)
  • Includes one latching pin
Specifica
Tipo Drying Manifold
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel (304)
N. di porte 8
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 L, 2.5 L, 4.5 L, 6 L, 8 L, 12 L, or 18 L FreeZone™ Freeze Dryers
Include 8 neoprene valves with molded plastic knobs and 1 latching pin
Larghezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.5 lb.
Peso (sistema imperiale) 7 lb.