Learn More
8-Quinolinecarbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10610903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10610903 1 g 1g
10461494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10610903 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04304DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 38707-70-9
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.172
Numero MDL MFCD00805837
InChI Key OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
IUPAC Name quinoline-8-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Quinolinecarbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 97%