Learn More
8 Regulated Phthalates and BPA in Medium Density Polyethylene, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15286026 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15286026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15286026 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CRMPE002
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Diisodecyl phthalate26761-40-030,000μg/g
Diisononyl phthalate28553-12-030,000μg/g
Bis(2-Ethylhexyl)phthalate117-81-73000μg/g
Bisphenol A80-05-73000μg/g
Butylbenzyl phthalate85-68-73000μg/g
Diethyl phthalate84-66-23000μg/g
Dimethyl phthalate131-11-33000μg/g
Di-n-butyl phthalate84-74-23000μg/g
Di-n-octyl phthalate117-84-03000μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico 8 Regulated Phthalates and BPA in Medium Density PE
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phthalates in Polyethylene Standard w/BPA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, bisphenol A, BBP,dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Product intended for laboratory use only