Learn More
Thermo Scientific™ 8 x 50mL Fixed Angle Rotor
Codice prodotto. 10543812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10543812 8 x 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10543812 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00€
    3010.00€ / pezzi 1
    Risparmia 140.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Carry out high-risk applications with the Thermo Scientific™ 8 x 50mL Fixed-Angle Rotor.
Ordering Information:
Order rotor body (75-003-335) and components to complete assembly. Order 75-003-404 for O-ring/gasket replacement. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos centrifuge series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 8 x 50mL Fixed Angle Rotor
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 8 x 50 mL
RCF max 20,220 x g (26,920 x g with 208V )
Velocità max 13,000 rpm (15,000 rpm 208V)
Raggio (sistema metrico) 10.7 cm
Raggio (sistema metrico) min. 5.6 cm
Fattore K 971 (For 120V unit)
729 (For 208V unit)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Stratos and Stratos Biofuge Centrifuges
Angolo 34°
Certificazione/Conformità Biocontainment Certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes