Learn More
Gilson™ 80 Position Collection Plate
Codice prodotto. 16686105 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 mL Vial
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16686105 1.5 mL Vial Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16686105 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 12040102
Spedizione stimata: 17-11-2026
Collection Plate for 1.5 mL Vials
  • Purification Technique is HPLC
  • Maximum Vessel Quantity is 80
  • Vessel Type is tubes
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 mL Vial
N. di posizioni 80