Learn More
Fisherbrand™ 81-Well Black Microtube Storage Box
Codice prodotto. 15558319 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
81 (1.5 to 2 mL MicroTubes and Cryogenic Vials)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15558319 81 (1.5 to 2 mL MicroTubes and Cryogenic Vials) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15558319
Edge
A storage box for light-sensitive samples in microtube and cryogenic vial format with a compact footprint.
  • In polipropilene
  • Stores microtubes or cryogenic vials
  • Easy open, friction fit lid
  • Safe for low temperature storage
  • Uniform wells with location ID
  • Tube capacity is indicated on the outside of the box
  • Debossed with a distinctive wave design
  • Sterilizzabile in autoclave
  • For 1.5 to 2.0mL tubes
  • 81 wells with a diameter of 12.3mm
  • 13 x 13 x 4.7cm
Specifica
Tipo di chiusura Friction-Fit Lid
Colore Nero
Materiale Polipropilene
Forma Pozzetti quadrati
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Microtube Storage
Capacità 81 (1.5 to 2 mL MicroTubes and Cryogenic Vials)
Quantità 5/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 13 x 13 x 4.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Altezza (sistema metrico) 4.7 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12.3 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg