Learn More
Mitutoyo™ 811 Series 20 to 90 Shore D Analogue Display Durometers
Codice prodotto. 11771584
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
60 x 30 x 195 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11771584 60 x 30 x 195 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11771584 Fornitore Mitutoyo™ N. del fornitore 811333
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Display Analog
Profondità (sistema metrico) 60 mm
Dimensioni (L x P x A) 60 x 30 x 195 mm
Da utilizzare con (applicazione) Hard elastomers, plastics, hard rubber, ebonite, etc.
Durezza 20 to 90 Shore D