Learn More
84 μS/cm Conductivity Standard at 25 °C, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
- Tested by ISO 17025 accredited test method
- NIST traceable
- Low temperature coefficient of variation
- Guaranteed stability throughout entire shelf life even after opening bottle
- Accuracy: 84 μS/cm ± 1%
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE bottle |
| Tracciabilità a NIST | Yes |
| Forma fisica | Liquid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Meter |
| Quantità | 250 mL |