Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11818981 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) unitSize
11818981 Beige, Red Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11898961 Cream, Red Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11888971 Blue Transparent, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11722418 Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11702418 Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11712418 Red, White Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11808981 Dark Blue, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11808971 Clear Lacquered PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
11797557 Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11818981
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28057
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide a secure leak-resistant seal.
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Diametro (sistema metrico) apertura 4 mm
Colore Beige, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Product Type Crimp Cap