Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11898961 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11898961 Cream, Red Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11818981 Beige, Red Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11888971 Blue Transparent, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11722418 Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11702418 Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11712418 Red, White Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11808981 Dark Blue, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11808971 Clear Lacquered PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
11797557 Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11898961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide a secure leak-resistant seal.
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Diametro (sistema metrico) apertura 4 mm
Colore Cream, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Product Type Crimp Cap