Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro ambrato da 8 mm
Codice prodotto. 10713074
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Fiala con filettatura 8-425
Screw Thread Vial with ID patch, Standard opening
Screw Thread Vial with Write-on Patch
Screw Thread Vial, Standard opening
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Marking Spot unitSize
10713074 Screw Thread Vial with Write-on Patch pezzi 100
11995703 Screw Thread Vial, Standard opening No pezzi 100
13424016 Screw Thread Vial with ID patch, Standard opening pezzi 100
11503690 Fiala con filettatura 8-425 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10713074 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180560
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Selezionare dalle fiale in vetro ambrato di alta qualità da 8 mm che soddisfano tutti i requisiti di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia.
Seleziona dal portfolio delle fiale in vetro ambrate con filettatura da 8 mm Thermo Scientific™ che soddisfano tutti i requisiti degli Stati Uniti, dell'Europa e della JPN Pharmacopia. Queste provette per un basso volume di campioni sono ideali per vassoi per autocampionatore da 6, 7e 8 mm. È possibile scegliere tra base piatta o conica per ottimizzare il recupero necessario per iniezioni di piccoli campioni. I manicotti riutilizzabili supportano le provette sigillate nella posizione corretta nei caroselli autocampionatore o in rack e consentono il movimento delle provette come unità in posizione di iniezione negli autocampionatori per GC e HPLC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
Choose the right vial for your needs
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Screw Thread Vial with Write-on Patch
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Volume (sistema metrico) residuo <170μL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 100
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Screw Thread Vial
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.