Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro ambrato da 8 mm
Codice prodotto. 11995703
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Fiala con filettatura 8-425
Screw Thread Vial with ID patch, Standard opening
Screw Thread Vial with Write-on Patch
Screw Thread Vial, Standard opening
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Marking Spot Dimensione della confezione
11995703 Screw Thread Vial, Standard opening No pezzi 100
10713074 Screw Thread Vial with Write-on Patch Sì pezzi 100
13424016 Screw Thread Vial with ID patch, Standard opening Sì pezzi 100
11503690 Fiala con filettatura 8-425 Sì pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11995703 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C40132
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Selezionare dalle fiale in vetro ambrato di alta qualità da 8 mm che soddisfano tutti i requisiti di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia.
Seleziona dal portfolio delle fiale in vetro ambrate con filettatura da 8 mm Thermo Scientific™ che soddisfano tutti i requisiti degli Stati Uniti, dell'Europa e della JPN Pharmacopia. Queste provette per un basso volume di campioni sono ideali per vassoi per autocampionatore da 6, 7e 8 mm. È possibile scegliere tra base piatta o conica per ottimizzare il recupero necessario per iniezioni di piccoli campioni. I manicotti riutilizzabili supportano le provette sigillate nella posizione corretta nei caroselli autocampionatore o in rack e consentono il movimento delle provette come unità in posizione di iniezione negli autocampionatori per GC e HPLC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
Choose the right vial for your needs
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Screw Thread Vial, Standard opening
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Stile Screw Thread Vial with Standard Opening
Volume (sistema metrico) residuo <170μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.8 mL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 100
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Screw Thread Vial
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.