Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Codice prodotto. 13180983
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blu, Transparent
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Ivory, Red
Red, White
White
White, Beige
Materiale:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Silicone blu/PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.30 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
Durezza:
20 °shore
30 Shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 °shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 °shore
57 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Durezza Dimensione della confezione
13180983 Red, White PTFE, Silicone 1.30 mm 45 Shore pezzi 100
12480098 White PTFE 0.25 mm 53 °shore pezzi 1000
12450118 Ivory, Red PTFE, Rubber 1.0 mm 45 °shore pezzi 100
12470118 Blue, White PTFE, Silicone 0.9 mm 55 °shore pezzi 100
12490118 Red, White PTFE, Silicone 1.0 mm 45 °shore pezzi 100
12420138 White, Beige PTFE, Silicone 1.5 mm 45 Shore pezzi 1000
10701004 Blue, Red PTFE, Silicone 1.4 mm 20 °shore pezzi 500
10387713 Blu PTFE, Silicone 1.1 mm 30 Shore pezzi 500
11503830 Red, White PTFE, Silicone 1.5 mm 50 °shore pezzi 100
10593703 Clear, Red PTFE, Rubber 1.0 mm 38 °shore pezzi 1000
11513700 Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm 45 Shore pezzi 500
10554283 Blu, Transparent PTFE, Silicone 1.2 mm 50 Shore pezzi 500
11543700 Bianco PTFE, Silicone 1.4 mm 20 °shore pezzi 500
10195762 Blu, Transparent PTFE, Silicone 1.2 mm 50 Shore pezzi 500
11533700 Red, White PTFE, Silicone 1.0 mm 57 °shore pezzi 500
10165192 Bianco PTFE 0.3 mm 53 Shore pezzi 1000
11981563 Blu, Transparent Silicone blu/PTFE, Silicone 1.0 mm 30 Shore pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 13180983 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C401360
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
I setti dei tappi a vite 8-425 sono realizzati in PTFE, PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse esigenze.
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • I setti con disco in PTFE sono chimicamente inerti
  • I setti in PTFE/gomma rossa sono economici per molte applicazioni GC
  • I setti in PTFE/silicone sono i più diffusi per applicazioni HPLC e IC
  • I setti pretagliati si forano più facilmente con aghi sottili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Setto per tappi a vite 8-425
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Setto Setto in PTFE rosso/silicone bianco
Tipo di imballaggio 1 pack of 100
Durezza 45 Shore
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.30 mm
Dimensione chiusura Da 8 a 425 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tappi a vite per fiale
Septa Size (Metric) 8 mm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Product Type Septa
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.