Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Codice prodotto. 11782408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.26 mL
0.35 mL
0.6 mL
0.64 mL
0.9 mL
1.2 mL
1.3 mL
Colore:
Amber
Clear
Stile della base:
Conical
Conical Bottom
Fondo piatto
Round Bottom
Altezza (sistema metrico):
30 mm
31.5 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Stile della base Altezza (sistema metrico) unitSize
11782408 0.64 mL Clear Conical Bottom 40 mm pezzi 1000
11561364 0.9 mL Clear Fondo piatto 30 mm pezzi 100
11742408 0.9 mL Amber Fondo piatto 40 mm pezzi 1000
11712408 1.3 mL Amber Conical Bottom 30 mm pezzi 1000
11792408 0.6 mL Amber Conical 40 mm pezzi 1000
11717567 0.35 mL Clear Round Bottom 31.5 mm pezzi 1000
11732408 0.9 mL Clear Fondo piatto 40 mm pezzi 1000
11722408 0.26 mL Clear Conical Bottom 31.5 mm pezzi 1000
11531374 1.2 mL Clear Fondo piatto 40 mm pezzi 100
11541374 1.2 mL Amber Fondo piatto 40 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11782408
In stock
Add to basket
Add to basket
Can be closed with 8mm Aluminum Caps, 9mm PE-Caps or with 8mm Push-On Caps.
  • Available in different volumes
  • Flat, round or conical bottom
  • Clear or amber glass
  • For almost all autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Micro-Vial
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.64 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack
Volume (sistema metrico) residuo <3 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.6 mL
Stile della base Conical Bottom
Quantità 100
Dimensione chiusura ND8
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 40 mm