Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiTekniske data
Tekniske data
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 5.3 mm |
| Colore | Red-Orange, Transparent, Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Screw Cap |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?