Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11884800 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Blue Transparent, White, Black
Cream, Red, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11884800 Gray, Red, Black PTFE/Butyl 1.3 mm pezzi 1000
11747567 Red-Orange, Transparent, Black Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
11834800 Blue Transparent, White, Black Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11864800 Red, White, Black Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
16388347 Cream, Red, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
16398347 Beige, Red-Orange, Black Red Rubber/PTFE 1 mm pezzi 1000
15552300 Beige, Red-Orange, Black Red Rubber/PTFE 1 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11884800
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Butyl
Colore Gray, Red, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Dimensione chiusura 8-425
Product Type Screw Cap