Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, White, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™
198.09 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34100kg
Codice prodotto. 11854800
  • 299.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • White
  • Center hole
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1.5 mm
Cream, Red, White
Polypropylene
100
Screw Cap