Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, White, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
299.00€
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11824800
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
1.3 mm
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11854800
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
1.5 mm
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • White
  • Center hole
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
Polypropylene
100
8 mm
GC, HPLC
Screw Cap