Learn More
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione (Doxorubicin Aglycone, Doxorubicinone), Mikromol™
Codice prodotto. 17953806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17953806 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0283.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione (Doxorubicin Aglycone, Doxorubicinone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Doxorubicinone
CAS 24385-10-2
Nomi componenti o analita Doxorubicinone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H18 O9
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC Name (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione
Molecular Weight (g/mol) 414.36
Quantità 25 mg
Peso formulazione 414.0951 g/mol