Learn More
(8S,9R)-BMN 673, TRC
Codice prodotto. 30008933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008933 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30008933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5958855MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Formula molecolare C19H14F2N6O
Quantità 5 mg
Sinonimo (8S,9R)-BMN 673, (8S,9R)-5-Fluoro-8-(4-fluorophenyl)-2,7,8,9-tetrahydro-9-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-3H-pyrido[4,3,2-de]phthalazin-3-one
SMILES Cn1ncnc1[C@@H]2[C@H](Nc3cc(F)cc4C(=O)NN=C2c34)c5ccc(F)cc5
Molecular Weight (g/mol) 380.35