Learn More
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30379130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30379130 500 mg
30378891 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30379130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD423000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87796-18-7
Formula molecolare C14 H7 Br2 O3 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 438.07
IUPAC Name sodium;9,10-dibromoanthracene-2-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Peso formulazione 435.838